Tlačiť
Manganistan draselný concentrate for dilution to 0.002 mol (0.01N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
91353.600EA 61.16 EUR
91353.600
Manganistan draselný concentrate for dilution to 0.002 mol (0.01N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Molarity 0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)