Petrolether, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88262.290EA
116.56
EUR
88262.290
88262.320
Petrolether, 30…50 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Ropný líh
Teplota varu:
30…50 °C (1013 hPa) Hustota: 0.65 g/cm3 (20 °C) Teplota vzplanutia: <–30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 OSN: 1268 ADR: 3 I |
Výsledky špecifikačného testu
Acidity | max. 0.0002 meq/g |
Boiling range | 30 - 50 °C |
Iodine value | max. 0.3 |
Aromatics (as C6H6) | max. 100 ppm |
Evaporation residue | max. 30 ppm |
Sulphur compounds (as S) | max. 50 ppm |
Water | max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | max. 0.5 ppm |
B (Boron) | max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | max. 0.1 ppm |