Tlačiť
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57414-250MG PC57414-1G PC57414-5G
APOSPC57414-250MGEA 231.92 EUR
APOSPC57414-250MG APOSPC57414-1G APOSPC57414-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile ≥95%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Br₂FN
Mw: 278.90388 g/mol
Číslo MDL: MFCD22377850
Číslo CAS: 1393585-66-4
OSN: 3439