Tlačiť
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-1-(difluoromethyl)-4-iodobenzene
PC50181-250MG PC50181-1G
APOSPC50181-250MGEA 323.25 EUR
APOSPC50181-250MG APOSPC50181-1G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene ≥95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.91193 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391110
Číslo CAS: 1261569-90-7
OSN: 3265