Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57797-250MG PC57797-1G PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA 208.29 EUR
APOSPC57797-250MG APOSPC57797-1G APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, Technical Grade
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅Br₂F₃O₂
Mw: 361.938 g/mol
Číslo CAS: 2167152-82-9
OSN: 3265