Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57771-250MG PC57771-1G
APOSPC57771-250MGEA 249.15 EUR
APOSPC57771-250MG APOSPC57771-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆Br₂F₂
Mw: 299.93804 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391076
Číslo CAS: 1261760-28-4
OSN: 3265