Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57762-250MG PC57762-1G
APOSPC57762-250MGEA 298.02 EUR
APOSPC57762-250MG APOSPC57762-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
Mw: 232.02486 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391066
Číslo CAS: 1128269-99-7
OSN: 3439