Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC55719-250MG PC55719-1G
APOSPC55719-250MGEA 282.4 EUR
APOSPC55719-250MG APOSPC55719-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide ≥95%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₄Br₂F₄O
Mw: 363.92907 g/mol
Číslo MDL: MFCD32899475
Číslo CAS: 2168316-92-3
OSN: 3261