Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC37884-250MG PC37884-1G
APOSPC37884-250MGEA 249.5 EUR
APOSPC37884-250MG APOSPC37884-1G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Mw: 330.37616 g/mol
Číslo MDL: MFCD28733998
Číslo CAS: 1805518-57-3
OSN: 3261