Tlačiť
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56686-250MG PC56686-1G
APOSPC56686-250MGEA 249.15 EUR
APOSPC56686-250MG APOSPC56686-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₄Br₂F₆
Mw: 385.92647 g/mol
Číslo MDL: MFCD28728007
Číslo CAS: 1805513-09-0
OSN: 3261