Tlačiť
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR61548-250MG OR61548-1G
APOSOR61548-250MGEA 215.9 EUR
APOSOR61548-250MG APOSOR61548-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClI
Mw: 410.27212 g/mol
Číslo CAS: 2092415-39-7
OSN: 3261