Tlačiť
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC99064-250MG PC99064-1G PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA 256.32 EUR
APOSPC99064-250MG APOSPC99064-1G APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Číslo MDL: MFCD32903680
Číslo CAS: 2460515-82-4