Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC901498-1G PC901498-5G PC901498-10G
APOSPC901498-1GEA 141.8 EUR
APOSPC901498-1G APOSPC901498-5G APOSPC901498-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02
Číslo MDL: MFCD09835093
Číslo CAS: 1114808-87-5