Tlačiť
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 116.16 EUR
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅Br₂FO₂
Mw: 311.9305 g/mol
Číslo MDL: MFCD06204165
Číslo CAS: 773134-10-4