Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 298.02 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrFIO
Mw: 328.90499 g/mol
Číslo MDL: MFCD31660988
Číslo CAS: 2092187-40-9