Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57735-250MG PC57735-1G PC57735-5G
APOSPC57735-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC57735-250MG APOSPC57735-1G APOSPC57735-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Mw: 235.0255 g/mol
Číslo MDL: MFCD28534225
Číslo CAS: 1779823-24-3