Tlačiť
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57726-250MG PC57726-1G
APOSPC57726-250MGEA 323.25 EUR
APOSPC57726-250MG APOSPC57726-1G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.0249 g/mol
Číslo MDL: MFCD28536133
Číslo CAS: 1630983-04-8