Tlačiť
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 274.77 EUR
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Mw: 239.4694 g/mol
Číslo MDL: MFCD30184438
Číslo CAS: 1067882-62-5