Tlačiť
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56694-250MG PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA 298.02 EUR
APOSPC56694-250MG APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅BrF₆O
Mw: 335.04051 g/mol
Číslo MDL: MFCD28727780
Číslo CAS: 1805971-50-9