Tlačiť
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56684-250MG PC56684-1G
APOSPC56684-250MGEA 265.17 EUR
APOSPC56684-250MG APOSPC56684-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₅BrF₆O
Mw: 323.02981 g/mol
Číslo MDL: MFCD15526890
Číslo CAS: 1260815-51-7