Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 249.15 EUR
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Mw: 299.04134 g/mol
Číslo MDL: MFCD29920603
Číslo CAS: 1956327-16-4