Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53606-250MG PC53606-1G PC53606-5G
APOSPC53606-250MGEA 89.73 EUR
APOSPC53606-250MG APOSPC53606-1G APOSPC53606-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Číslo MDL: MFCD12913461
Číslo CAS: 908248-32-8