Tlačiť
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 150.02 EUR
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
Teplota tavenia: 70…72 °C
Číslo MDL: MFCD02179563
Číslo CAS: 120781-02-4
OSN: 2811
ADR: 6,III