Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC503021-250MG PC503021-1G PC503021-5G
APOSPC503021-250MGEA 255.96 EUR
APOSPC503021-250MG APOSPC503021-1G APOSPC503021-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.55543 g/mol
Číslo MDL: MFCD32708897
Číslo CAS: 134099-32-4