Tlačiť
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502069-250MG PC502069-1G PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA 231.92 EUR
APOSPC502069-250MG APOSPC502069-1G APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Mw: 185.15242 g/mol
Číslo MDL: MFCD20725712
Číslo CAS: 946121-50-2