Tlačiť
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC500765-250MG PC500765-1G
APOSPC500765-250MGEA 249.15 EUR
APOSPC500765-250MG APOSPC500765-1G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.04254 g/mol
Číslo MDL: MFCD28154820
Číslo CAS: 1807875-04-2