Tlačiť
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Bromo-3,5-difluorophenyl)methanol
PC50177-250MG PC50177-1G
APOSPC50177-250MGEA 274.38 EUR
APOSPC50177-250MG APOSPC50177-1G
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.0148 g/mol
Číslo MDL: MFCD22381218
Číslo CAS: 1256276-36-4