Tlačiť
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49676-250MG PC49676-1G
APOSPC49676-250MGEA 208.29 EUR
APOSPC49676-250MG APOSPC49676-1G
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₄BBrF₃NO₂
Mw: 351.96 g/mol
Číslo MDL: MFCD26520142
Číslo CAS: 1256360-49-2