Tlačiť
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 24.91 EUR
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Mw: 174
Teplota varu: 232
Číslo MDL: MFCD00006220
Číslo CAS: 6602-32-0