Tlačiť
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR61547-250MG OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA 215.9 EUR
APOSOR61547-250MG APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClIO
Mw: 345.35959 g/mol
Číslo CAS: 2090983-53-0