Tlačiť
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% in aqueous solution
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 39.79 EUR
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% in aqueous solution
N-Methylmorpholine-N-oxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Mw: 117.15
Teplota varu: 119 °C
Hustota: 1.12
Číslo MDL: MFCD00005947
Číslo CAS: 7529-22-8