Tlačiť
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52913-250MG OR52913-1G
APOSOR52913-250MGEA 163.03 EUR
APOSOR52913-250MG APOSOR52913-1G
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₅
Mw: 225.19804 g/mol
Číslo MDL: MFCD12025257
Číslo CAS: 24091-87-0