Tlačiť
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR52906-250MG OR52906-1G OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA 132.59 EUR
APOSOR52906-250MG APOSOR52906-1G APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
Mw: 229.25294 g/mol
Číslo MDL: MFCD00034026
Číslo CAS: 716-41-6