Tlačiť
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR71108-250MG OR71108-1G
APOSOR71108-250MGEA 33.13 EUR
APOSOR71108-250MG APOSOR71108-1G
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Vzorec: C₆H₇ClN₄
Mw: 170.60 g/mol
Číslo MDL: MFCD34181144
Číslo CAS: 2654087-89-3