Tlačiť
Výkonné profesionální mrazničky se statickým chlazením a plastovou vnitřní vložkou, FFFsg
Dodávateľ: Liebherr
FFFSG4001 FFFSG5501 FFFSG6501
LIEBFFFSG4001EA 1664.26 EUR
LIEBFFFSG4001 LIEBFFFSG5501 LIEBFFFSG6501
Výkonné profesionální mrazničky se statickým chlazením a plastovou vnitřní vložkou, FFFsg
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Mrazničky určené pro profesionální použití. Spolehlivě skladujte předměty, které nejsou citlivé na teplotu, i při okolní teplotě do +40 °C s konstantním chladicím výkonem. Jsou enormně robustní, mají dlouhou životnost, snadno se čistí a jsou obzvláště udržitelné, a to nejen díky přírodnímu chladivu. Zároveň splňují všechny platné směrnice, normy a normy, a to i z hlediska hygieny a koncepce HACCP. Účinný chladicí systém zajišťuje nejen nízkou spotřebu energie a celkové provozní náklady, ale také bezpečné skladování položek nevyžadujících ověření teplotní stability a homogenity.
  • Rozsah mrazáku –9 až –26 °C, třída L1 s funkcí SmartFrost
  • Statický chladicí systém
  • Alarm výpadku napájení
  • LAN/WiFi volitelné (SmartModule) a místní AP volitelné
  • Modely o šířce 75 cm: Euronorma 600×400 mm (příčné vkládání)
  • Materiál vnitřní vložky vyrobený z komerčního lisovaného polystyrolu
Spotřebiče s pevnými dveřmi: Klimatická třída 5, samozavírací dveře u <90° a mechanický zámek, hliníková klika dveří.
Funkce: Individuálně nastavitelný časovač údržby. Kolečka/nastavitelné nožky jako příslušenství, 75 cm široké spotřebiče s nastavitelnými nožičkami jako standard. Povrchová úprava vnější skříně ocel/bílá.
Klimatická třída (energetická směrnice): 5, Klimatická třída (bezpečnostní standard): 7, Teplotní třída (energetická směrnice): L1.
Vnitřní rozměry modelů na šířku 75 cm: Modely o rozměrech 600×400 mm (šířka 600 mm), šířce 75 cm jsou standardně vybaveny kompletním vybavením drátěných košů.
Výška nastavitelných nohou: 150  až 180 mm.
Certifikácie: Soulad se směrnicí o bezpečnostních strojích: EN 60335, Teplotní stabilita: EN 16825. Superúčinná spotřeba energie Směrnice EU 2015/109, bez štítku.