Tlačiť
Akrylová kyselina 99% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ) ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 36.34 EUR
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Akrylová kyselina 99% stabilizovaný
Akrylová kyselina
Vzorec: C₃H₄O₂
Teplota varu: 138…139 °C
Teplota tavenia: ca 13 °C
Hustota: 1,051
Teplota vzplanutia: 54 °C(130 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004367
Číslo CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
OSN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130