Tlačiť
Itaconic anhydride ≥97%
Dodávateľ: abcr
Varování
AB147199.0100 AB147199.0500
ABCRAB147199.0100EA 0 EUR
ABCRAB147199.0100 ABCRAB147199.0500
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Teplota varu: 114…115 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 68…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005530
Číslo CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2