Tlačiť
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
AB124613.0025 AB124613.0100
ABCRAB124613.0025EA 0 EUR
ABCRAB124613.0025 ABCRAB124613.0100
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 219 °C
Teplota tavenia: 44…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006064
Číslo CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
OSN: 1759
ADR: 8,II