Tlačiť
2-Propanol ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
9827.1000EA 109.11 EUR
9827.1000 9827.2500
2-Propanol ≥99.8%, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM