Tlačiť
Sodium tetraethylborate ≥98% for Sn detection
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
AB110732.0005 AB110732.0001
ABCRAB110732.0005EA 0 EUR
ABCRAB110732.0005 ABCRAB110732.0001
Sodium tetraethylborate ≥98% for Sn detection
Sodium tetraethylborate
Vzorec: C₈H₂₀BNa
Teplota tavenia: Dec.
Číslo MDL: MFCD00061547
Číslo CAS: 15523-24-7
OSN: 3393
ADR: 4.2,I