Tlačiť
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2'-Diimidazole, 2,2'-Bisimidazole, 1H,1'H-2,2'-Biimidazole
465820010 465820050
ACRO465820010EA 141.6 EUR
ACRO465820010 ACRO465820050
2,2'-Biimidazole ≥97.5% (by HPLC)
2,2'-Biimidazole
Vzorec: C₆H₆N₄
Teplota tavenia: >350°C
Hustota: 1,37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047014
Číslo CAS: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown to grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=97.5%
Titration with HClO4 97.5 to 102.5%
Water =<2%