Tlačiť
Fulvestrant ≥98.5% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: ICI182,780, (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulphinyl)nonyl)-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
465780010 465780500 465782500
ACRO465780010EA 1556.98 EUR
ACRO465780010 ACRO465780500 ACRO465782500
Fulvestrant ≥98.5% (by HPLC)
Fulvestrant
Vzorec: C₂₃H₄₇F₅O₃S
Mw: 606.77 g/mol
Teplota tavenia: 104…112°C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00903953
Číslo CAS: 129453-61-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=98.5%
Specific optical rotation +30° to +35° (20°C, 589nm) (2% in methanol)
Loss on drying =<0.5%
Solubility Clear solution (0.1g in 10ml Ethanol)