Tlačiť
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(mesitylmethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-(tert-butyl)-1-[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR2479-1G OR2479-5G
APOSOR2479-1GEA 109.35 EUR
APOSOR2479-1G APOSOR2479-5G
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₂₀H₂₈N₂O₂
Mw: 328.45 g/mol
Teplota tavenia: 72…74 °C
Číslo MDL: MFCD01571363
Číslo CAS: 306936-99-2