Disíran didraselný 97,5, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Potassium disulphate (Potassium pyrosulphate), Dipotassium disulphate, Potassium pyrosulphate
86198.230EA
108.15
EUR
86198.230
86198.290
86198.360
86198.460
Disíran didraselný 97,5, AnalaR NORMAPUR® ACS zA
Disíran didraselný
Vzorec:
K₂O₇S₂ Mw: 254.32 Teplota tavenia: 335 °C Hustota: 2.280 g/cm3 (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011385 Číslo CAS: 7790-62-7 EINECS: 232-216-8 OSN: 2923 ADR: 8 (6.1) I Merck Index: 13,07749 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) | 97.5 - 100.0% |
Appearance | White granules |
Acidity (as H2SO4) | 37.5 - 38.6% |
Heavy metals (as Pb) | max. 10 ppm |
Insoluble and ny NH4OH precipitated matter | max. 100 ppm |
Total N (Nitrogen) | max. 20 ppm |
Water | max. 2.5% |
Cl (Chloride) | max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | max. 10 ppm |
Al (Aluminium) | max. 10 ppm |
As (Arsenic) | max. 5 ppm |
Ca (Calcium) | max. 20 ppm |
Fe (Iron) | max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | max. 5 ppm |
Na (Sodium) | max. 100 ppm |
Conform to ACS | passes test |