Tlačiť
Dusičnan stříbrný ≥99.8%, crystals USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
SI115-100GM SI115-500GM
SPCMSI115-100GMEA 2998.8 EUR
SPCMSI115-100GM SPCMSI115-500GM
Dusičnan stříbrný ≥99.8%, crystals USP
Dusičnan stříbrný
Silver Nitrate, Crystal, USP is used as an antibiotic for indolent wounds, corn and callus removal and as a Gonorrheal ophthalmia neonatorum prophylaxis. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: AgNO₃
Teplota varu: 444 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.8% Min.