Tlačiť

Chlorid cínatý ≥98%, Reagent Grade

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí

Synonymá: Stannous chloride, Tin dichloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

208256-100G 208256-2KG
SIAL208256-100GEA 0 EUR
SIAL208256-100G SIAL208256-2KG
Chlorid cínatý ≥98%, Reagent Grade
Chlorid cínatý
Vzorec: SnCl₂
Mw: 189.62
Teplota varu: 623 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 246 °C
Hustota: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR