Tlačiť
Perchloric acid ≥70%
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
311421-250ML 311421-50ML
SIAL311421-250MLEA 380.67 EUR
SIAL311421-250ML SIAL311421-50ML
Perchloric acid ≥70%
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
Teplota varu: 160…181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112,2 °C
Hustota: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011325
Číslo CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
OSN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 70%