Tlačiť
Propyl 4-hydroxybenzoát ≥98% BP, Ph. Eur., NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Propylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester
PR133-500GM PR133-100GM PR133-12KG PR133-2.5KG PR133-25KGBL
SPCMPR133-500GMEA 263.97 EUR
SPCMPR133-500GM SPCMPR133-100GM SPCMPR133-12KG SPCMPR133-2.5KG SPCMPR133-25KGBL
Propyl 4-hydroxybenzoát ≥98% BP, Ph. Eur., NF
Propyl 4-hydroxybenzoát
Propylparaben, NF, BP, EP is used as an antimicrobial preservative. All Spectrum Chemical NF, BP, EP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 292 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 95 °C
Hustota: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002354
Číslo CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.