Tlačiť
Creatinine NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
C1403-100GM C1403-12KGBL C1403-1KGBL C1403-25GM
SPCMC1403-100GMEA 494.18 EUR
SPCMC1403-100GM SPCMC1403-12KGBL SPCMC1403-1KGBL SPCMC1403-25GM
Creatinine NF
Creatinine
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Vzorec: C₄H₇N₃O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059730
Číslo CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.