Tlačiť
Uhličitan draselný, anhydrous ≥99.5%, granular USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
P1238-12KG P1238-2.5KG P1238-45KGBL
SPCMP1238-12KGEA 1199.76 EUR
SPCMP1238-12KG SPCMP1238-2.5KG SPCMP1238-45KGBL
Uhličitan draselný, anhydrous ≥99.5%, granular USP
Uhličitan draselný
Potassium Carbonate, Anhydrous, Granular, USP is used as a drying agent for some non acidic compounds and as a buffering agent. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Vzorec: K₂CO₃
Teplota tavenia: 891 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011382
Číslo CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5% Min.